Monoethylsuccinat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
H55116.03
H55116.06
H55116.14
H55116.03EA
61
CHF
H55116.03
H55116.06
H55116.14
Monoethylsuccinat 95%
Monoethylsuccinat
Purity: 95%
CAS No.: 1070-34-4
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00053346
Formel:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Siedepunkt: 248 °C Dichte: 1.141 Flash-Pt: 113 °C (235 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053346 CAS-Nummer: 1070-34-4 EINECS: 213-973-3 |