5-Decin-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H53400.06 H53400.14
H53400.06EA 162 CHF
H53400.06 H53400.14
5-Decin-1-ol ≥97%
5-Decin-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 68274-97-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 238° MDL No.: MFCD00464353
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 238 °C
Dichte: 0.861
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464353
CAS-Nummer: 68274-97-5
EINECS: 269-529-4