3-Decin-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20837.06
B20837.14
B20837.06EA
118
CHF
B20837.06
B20837.14
3-Decin-1-ol ≥97%
3-Decin-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 51721-39-2
Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 129-130°/20mm
Beilstein Reference: 1750909
MDL No.: MFCD00040917
Formel:
C₁₀H₁₈O Siedepunkt: 129…130 °C (20 mmHg) Dichte: 0.871 Flash-Pt: 106 °C (222 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040917 CAS-Nummer: 51721-39-2 |