di-Lithiumtetraborat
Lieferant: Thermo Scientific
96569.D9 96569.A1
96569.D9EA 0 CHF
96569.D9 96569.A1
di-Lithiumtetraborat
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Melting Pt: 918 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524