Zonensammler
Lieferant: VWR Collection
300-0170EA 459 CHF
300-0170 300-0169 300-0168
Zonensammler
Probenehmer Probenschöpfer
Zonensammler mit mehreren Kammern für die Probenahme von Pulvern, Pellets und brüchigen Materialien, die u. U. in Beuteln bei verschiedenen Füllhöhen inhomogen werden. Die Modelle mit getrennten Bereichen werden vorwiegend in der chemischen oder physikalischen Analyse eingesetzt; die Modelle mit verbundenen Bereichen werden für die mikrobiologische Analyse eingesetzt.
  • Alle Modelle mit Einstechspitze aus Edelstahl
Geeignet zur Entnahme von Getreideerzeugnissen, Körnern, Samen und Reis aus LKWs, Schüttgutbehältern und Silos - hergestellt aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl.
Anwendung: Der T-Griff wird zum Schließen der Kammern gedreht und die Stahl-Spitze wird durch die Beutelwand oder die Ware eingeführt. Wenn der Probenehmer weit genug eingeführt ist, um die verschiedenen Zonen abzudecken, wird der Griff um eine halbe Drehung gedreht, damit die Probe aufgenommen werden kann, und dann auf die ursprüngliche Position zurückgesetzt. Der Probenehmer wird nun entfernt und die verschiedenen Proben zur Analyse in Behälter gefüllt.