Biohazard-Beutel mit oder ohne Sterilisationsindikatorstreifen
Lieferant: VWR Collection
129-0714EA 156 CHF
129-0714 129-0712 129-0713 129-0715
Biohazard-Beutel mit oder ohne Sterilisationsindikatorstreifen
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese Beutel sind ideal für das Autoklavieren von Polystyrol-Behältern und anderen durch pathogene Erreger kontaminierten Produkten (Petrischalen, Mikrotiterplatten, Pipetten, Flaschen, Röhrchen usw.). Sie eignen sich zum Erzielen und Erhalten von sterilen Bedingungen.
Aus Kunststoff, weiß.
  • Temperaturbeständig bis 121 °C im Autoklav
  • Erhältlich mit Temperaturanzeige
  • Weiße Farbe
  • Anleitungen auf den Beutel aufgedruckt
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable