Mikroorganismen, EZ-Accu Shot™
0487A 0392A 0486A_U 0443A 0484A
0487AEA 0 CHF
0487A MCBL0392A 0486A MCBL0443A 0484A
Mikroorganismen, EZ-Accu Shot™
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
EZ-Accu Shot bietet eine schnelle, bequeme und zuverlässige Lösung für Wachstumsförderungstests, Medienherausforderungstests und mehr.
  • Liefert 10 bis 100 CFU pro 0,1 ml
  • Die Stämme sind kleiner oder gleich vier Passagen aus der Referenzkultur
  • Pellets mit sofortiger Auflösung reduzieren die Vorbereitungszeit
  • Für das vereinfachte Testverfahren sind keine Verdünnungen erforderlich
  • Bis zu 8 Stunden Stabilität ermöglichen ultimative Flexibilität
  • 50 Tests pro Kit, ideale Menge für Labore jeder Größe
  • Kühllagerung ist einfach und wirtschaftlich
  • Die Rückverfolgbarkeit zu Referenzkulturen stellt die Authentizität sicher
  • Das Online-Analysezertifikat bietet detaillierte Stamminformationen
  • Experten des technischen Supports stehen zur Beratung zur Verfügung
Jedes sich sofort auflösende Mikroorganismus-Pellet ist so konzipiert, dass es 10 bis 100 KBE pro Inokulum liefert und nach der Rehydrierung 8 Stunden Stabilität bietet.
Zertifizierungen: Gemäß USP/Ph. Eur./JP und Pharmakopöe-Richtlinien.
Lieferumfang: EZ-Accu Shot™ Kits beinhalten: 5 Fläschchen mit einem einzelnen nummerierten Mikroorganismus (1 lyophilisiertes Pellet pro Fläschchen), 5 Fläschchen mit hydratisierender Flüssigkeit (1,2 ml in jedem Fläschchen), abziehbares Testzertifikat.