pH-/mV-/°C-Messgeräte, Tischmodelle, SevenExcellence™ S400
Lieferant: Mettler - Toledo
30046242 30046240 30046241 30092982
662-1467EA 4000 CHF
662-1467 662-1464 662-1466 662-2000
pH-/mV-/°C-Messgeräte, Tischmodelle, SevenExcellence™ S400
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Messgeräte ermitteln den pH- und ORP-Wert nicht nur mit klassischen Sensoren, sondern sie unterstützen auch die pH-Messung mit ISFET-Technologie. Die Geräte meistern komplexe Anwendungen und hohe Anforderungen in regulierten Märkten ebenso effektiv wie routinemäßigen Messaufgaben im Labor.
  • Großes Farbdisplay, benutzerfreundlicher Touchscreen und Menüführung in 10 Sprachen
  • Flexible Methoden (17 vordefinierte und 50 benutzerdefinierte Methoden) für hohe Reproduzierbarkeit und Sicherheit
  • Passend für drei Module in jeder Zusammensetzung und Reihenfolge, kann jederzeit mit zusätzlichen Messparametern erweitert werden
  • Extra Sicherheit dank ausgeklügeltem Benutzermanagement und Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • USB-, Ethernet- und RS232-Schnittstellen ermöglichen den Anschluss eines Barcode-Scanners, Fingerabdrucklesers, Rondolino Probenwechslers, USB-Sticks oder Netzwerkdruckers
  • Elektrodenarm kann mit einer Hand bedient werden; gerade Auf- und Abbewegung für eine perfekte Positionierung der Elektrode (uPlace™)
Bestellinformation: Jedes Messgerät wird mit Modulen (pH/mV-Erweiterungseinheit, zwei leere Erweiterungseinheiten), uPlace™ Elektrodenhalter, halbtransparenter Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, PC-Software EasyDirect™ pH, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat geliefert.