Zentrifugenröhrchen, graduiert
Lieferant: TPP
91015 91050 91019 91051 91016 91115 91550_U 91017 91515 91550 391015 391050 91054
TPPA91015EA 406 CHF
TPPA91015 TPPA91050 TPPA91019 TPPA91051 TPPA91016 TPPA91115 TPPA91550_U TPPA91017 TPPA91515 TPPA91550 TPPA391015 TPPA391050 TPPA91054
Zentrifugenröhrchen, graduiert
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Hergestellt aus Rohmaterial der höchsten Reinheitsstufe, welches die Anforderungen der USP-Klasse VI erfüllt.
  • Weiße Beschriftungspunkte auf der Schraubkappe zur einfachen Kennzeichnung mit allen Arten von Stiften
  • Gas- und aerosoldicht verschließbare, überdrehsichere Kappen
  • Feingraduierung am Konus oder Boden schon ab 0,1 ml bzw. 0,5 ml
  • Erhältlich in praktischen Racks, die autoklavierbar sind und zur Lagerung demontiert werden können
  • Zentrifugalbeschleunigung bis 15.500×g (PP) oder 1700×g (PS)
Produkte in Standardverpackungen bergen das Risiko, dass ihnen außen am Beutel eine Kontamination anhaftet, die auf diese Weise ungewollt in den Reinraum getragen wird. Das Triple Bagged (3-B) Verpackungssystem erfüllt die strengen Reinraumansprüche, indem es verhindert, dass Kontaminationen in den hochsensiblen Produktionsbereich gelangen. Dies erhöht deutlich die Sicherheit bei der Handhabung von Substanzen in sterilen Umgebungen.
Jedes Produkt ist dreifach in drei Aufreißbeuteln verpackt. Jeder Beutel ist mit einer Sicherheitsnummer beschriftet: 3 – äußerer, 2 – mittlerer, 1 – innerster Beutel. Die fortlaufende Nummerierung zeigt klar den Verpackungsstatus. Der innerste Beutel 1 ist mit den Produktdetails beschriftet: Produktnummer, Produktbeschreibung, Lotnummer. Die Aufreißbeutel mit Sicherheits-Öffnungssystem werden pro Nummer größer, damit beim Öffnen des äußeren Beutels der innere Beutel nicht versehentlich beschädigt und der Inhalt kontaminiert wird.
Zertifizierungen: ISO 9001:2008 zertifiziert.