VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-2754EA 19.7 CHF
112-2754 112-2755 112-2756 112-2757
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Leichte, beidseitig tragbare und strapazierfähige Handschuhe, die sich ideal für die Handhabung von Lebensmitteln sowie zum Einsatz in der Gastronomie und Küche, bei medizinischen und Labor-Anwendungen sowie anderen Aufgaben mit komplexen Risiken eignen. Die dünnen Nitril-Handschuhe enthalten keine Phthalate, Weichmacher oder allergieauslösenden Latexproteine.
  • Unsteril, ungepudert
  • Geringe Stärke und strukturierte Fingerspitzen für ausgezeichnete Griffsicherheit
  • Besonders hautfreundlich, ideal auch für Personen mit einer Latexallergie
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,18 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1,5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Klasse I; PPE Kat. III; AQL 1.5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Bitte beachten * Stärke ist doppelt gemessen, Minimalwerte.