VWR®, Vinylhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-2761EA 10.64 CHF
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Vinylhandschuhe
Handschuhe
Die beidseitig tragbaren, strapazierfähigen Handschuhe eignen sich bestens für die Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Küche und medizinische Anwendungen mit geringen Risiken. Sie bestehen aus Vinyl und sind frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleuniger.
  • Unsteril, gepudert oder ungepudert
  • Besonders hautfreundlich für Benutzer mit einer Latexallergie
  • Gerollte Bündchen minimieren das Reißrisiko
  • Glatte Oberfläche
  • Stufe 2 - AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Zertifizierungen: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PSA Kat. I
Gemäß EU-Richtlinie 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (keine fetthaltigen Lebensmittel).
Bitte beachten * Dicke ist doppelt gemessen, Minimalwerte.