HPLC-Säulen, Accucore™ XL C18 und XL C8
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
74104-012101 74104-013001 74104-014001 74104-052130 74104-102130 74104-103030 74104-104630 74104-153030 74104-154630 74104-253030 74104-254630 74204-012101 74204-013001 74204-014001 74204-053030 74204-104630 74204-153030 74204-154630 74204-254630
554-2263EA 736 CHF
554-2263 554-2264 554-2265 554-2239 554-2240 554-2244 554-2248 554-2245 554-2249 554-2246 554-2250 554-2266 554-2267 554-2268 554-2254 554-2260 554-2256 554-2261 554-2262
HPLC-Säulen, Accucore™ XL C18 und XL C8
Chromatographiesäulen
Dank der hochmodernen Core Enhanced Technologie mit soliden 4-μm-Kernpartikeln ermöglichen diese Säulen den Benutzern herkömmlicher HPLC-Methoden Leistungen, die weit über die von Säulen mit vollständig porösen 5 μm-, 4 μm- oder sogar 3 μm-Partikeln hinausgehen. Sehr hohe Trennleistungen bei Standard-HPLC-Geräten und -Bedingungen bieten eine erhöhte Peak-Auflösung sowie niedrigere Detektionsgrenzen. Ein besonders stabil gepacktes Bett sorgt für außergewöhnlich robuste Säulen, die ein herausragendes Rückhaltevermögen und eine hervorragende Reproduzierbarkeit bieten.
  • Economical and easy to use
  • Compatible with Uniguard™ direct-connection and stand-alone holders
  • Recommended for analytes with moderate hydrophobicity
  • Same System, Same Method, Better Results
Accucore™ XL C18: Optimale Retention von nicht polaren Verbindungen. Hydrophober Wechselwirkungsmechanismus. Trennt eine breite Palette von Analyten.
Accucore™ XL C8: Ähnliche Selektivität wie C18 mit geringerer Retention. Empfohlen für Analyte mit mäßiger Hydrophobizität.