Allzweckhandschuhe, Edge® 48-913
Lieferant: Ansell
48-913/11 48-913/10 48-913/8 48-913/9
ANSE48-913/11EA 40 CHF
ANSE48-913/11 ANSE48-913/10 ANSE48-913/8 ANSE48-913/9
Allzweckhandschuhe, Edge® 48-913
Handschuhe
Diese ¾-nitrilbeschichteten Handschuhe mit Baumwolljersey-Futter bieten eine gute Beständigkeit gegenüber scheuernden Materialien.
  • Sehr flexibel
  • Geeignet für mittlere und schwere Arbeiten
  • Ölabweisendend
Ideal für Rohstoffgewinnung, Gießereiarbeiten, Primärmontage, Lagerarbeiten und Reparatur und Wartung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3111B), Kat. II