Eriochromcyanin R, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.03164.0025EA 123 CHF
1.03164.0025
Eriochromcyanin R, Supelco®
Eriochromcyanin R
Formel: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
MDL Number: MFCD00012411
CAS-Nummer: 3564-18-9
EINECS: 222-641-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 420 g/l (20 °C)
Molar Mass 536.4 g/mol
Bulk Density 590 kg/m3
pH 9.1 (10 g/l, H2O, 24 °C)