Eriochromcyanin R, rein
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO215150050EA 26.6 CHF
ACRO215150050
Eriochromcyanin R, rein
Eriochromcyanin R
Formel: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012411
CAS-Nummer: 3564-18-9
EINECS: 222-641-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies