Diethylvinylphosphonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10368.04
10368.09
10368.04EA
128
CHF
10368.04
10368.09
Diethylvinylphosphonat ≥97%
Diethylvinylphosphonat
Purity: 97%
CAS No.: 682-30-4
Molecular Formula: H2C=CHP(O)(OC2H5)2
Formula Weight: 164.14
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.068
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 202°
UN No.: 3278
MDL No.: MFCD00009079
Formel:
C₆H₁₃O₃P Siedepunkt: 202 °C Dichte: 1.068 Flash-Pt: 110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009079 CAS-Nummer: 682-30-4 EINECS: 211-663-2 UN: 3278 ADR: 6.1,III |