Diethylallylphosphonat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
336110050 336110250
ACRO336110050EA 92.8 CHF
ACRO336110050 ACRO336110250
Diethylallylphosphonat 97%
Diethylallylphosphonat
Formel: C₇H₁₅O₃P
Siedepunkt: 97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015134
CAS-Nummer: 1067-87-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %