Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~50,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42396.22 42396.36 42396.A4
42396.22EA 78.6 CHF
42396.22 42396.36 42396.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. ~50,000
Poly(2-ethyl-2-oxazolin)
Formel: (C₅H₉NO)x
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25805-17-8