Ethyl-1-naphthoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L07760.09
L07760.18
L07760.09EA
83.1
CHF
L07760.09
L07760.18
Ethyl-1-naphthoat ≥97%
Ethyl-1-naphthoat
Purity: 97%
CAS No.: 3007-97-4
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Refractive Index: 1.5930
Boiling Point: 308-310°
MDL No.: MFCD00016805
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ MW: 200,24 g/mol Siedepunkt: 308…310 °C Dichte: 1.110 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016805 CAS-Nummer: 3007-97-4 EINECS: 221-120-1 |