4-Chlor-8-fluorchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50541.03
H50541.06
H50541.03EA
223
CHF
H50541.03
H50541.06
4-Chlor-8-fluorchinolin
4-Chloro-8-fluoroquinoline
CAS No.: 63010-72-0
Molecular Formula: C9H5ClFN
Formula Weight: 181.60
MDL No.: MFCD00278785
Formel:
C₉H₅ClFN MW: 181,60 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00278785 CAS-Nummer: 63010-72-0 |