Diethyl(4-chlorbenzyl)phosphonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
L00965.09 L00965.18
L00965.09EA 102 CHF
L00965.09 L00965.18
Diethyl(4-chlorbenzyl)phosphonat ≥98%
Diethyl(4-chlorbenzyl)phosphonat
Purity: 98+% CAS No.: 39225-17-7 Molecular Formula: C11H16ClO3P Formula Weight: 262.67 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 153-155°/0.6mm Beilstein Reference: 1346690 MDL No.: MFCD00051568
Formel: C₁₁H₁₆ClO₃P
Siedepunkt: 153…155 °C (0.6 mmHg)
Dichte: 1.082
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051568
CAS-Nummer: 39225-17-7
EINECS: 254-365-8