(3-Brom-4-methoxyphenyl)acetonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
L09840.09 L09840.04
L09840.09EA 233 CHF
L09840.09 L09840.04
(3-Brom-4-methoxyphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Brom-4-methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 99% CAS No.: 772-59-8 Molecular Formula: C9H8BrNO Formula Weight: 226.08 Melting Point: 50-53° Boiling Point: 175-178°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016391
Formel: C₉H₈BrNO
MW: 226,08 g/mol
Siedepunkt: 175…178 °C (6 mmHg)
Melting Pt: 50…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016391
CAS-Nummer: 772-59-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III