Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
L20187.06
L20187.14
L20187.06EA
146
CHF
L20187.06
L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 5202-89-1
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 168-170°/1mm
MDL No.: MFCD00007837
Formel:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,61 g/mol Siedepunkt: 168…170 °C (1 mmHg) Melting Pt: 67…70 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007837 CAS-Nummer: 5202-89-1 EINECS: 225-992-4 |