Methyl-4-bromcrotonat 85% tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl 4-bromobut-2-enoate
126450250 126451000 126455000
ACRO126450250EA 93.6 CHF
ACRO126450250 ACRO126451000 ACRO126455000
Methyl-4-bromcrotonat 85% tech.
Methyl-4-bromcrotonat
Formel: C₅H₇BrO₂
MW: 179.01 g/mol
Siedepunkt: 83…85 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.52 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000246
CAS-Nummer: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %