Ethyl-4-bromcrotonat tech. 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (E)-Ethyl 4-bromobut-2-enoate, Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
A10371.09 A10371.18 A10371.30
A10371.09EA 89.4 CHF
A10371.09 A10371.18 A10371.30
Ethyl-4-bromcrotonat tech. 80%, technische Qualität
Ethyl-4-bromcrotonat
Purity: 80% CAS No.: 37746-78-4 Molecular Formula: BrCH2CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 193.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4930 Boiling Point: 94-95°/12mm Beilstein Reference: 1721388 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000247
Formel: C₆H₉BrO₂
MW: 193,05 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.402
Flash-Pt: 97 °C (206 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000247
CAS-Nummer: 37746-78-4
UN: 1760
ADR: 8,III