Ferrocenmethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
348030010 348030050 348035000
ACRO348030010EA 124 CHF
ACRO348030010 ACRO348030050 ACRO348035000
Ferrocenmethanol 97%
Ferrocenmethanol
Formel: C₁₁H₁₂FeO
Melting Pt: 77…82 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040878
CAS-Nummer: 1273-86-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to golden to orange Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
HPLC ≥96.0 %