6-Brom-3-coumaranon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
AS2698G1 AS2698G5
ACTIAS2698G1EA 256 CHF
ACTIAS2698G1 ACTIAS2698G5
6-Brom-3-coumaranon
6-Brom-3-coumaranon
Formel: C₈H₅BrO₂
MW: 213,0281 g/mol
MDL Number: MFCD08437617
CAS-Nummer: 201809-69-0