Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure ≥99,5%, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34976-2.5LEA 469.49 CHF
34976-2.5L
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure ≥99,5%, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
RTECS Number: 200-835-2
Siedepunkt: 81-82 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.5 %
Assay trifluoroacetic acid 0.093 - 0.107 Vol.%
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 30 %
Transmittance at 230 nm Min. 50 %
Transmittance from 254 nm Min. 90 %
HPLC Gradient at 254 nm Max. 50 mAU
LC-MS application complying