Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTHCP02.1EA 146.25 CHF
ROTHCP02.1 ROTHCP02.2
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Lager Temperatur: Raumtemperatur
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II