2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
B24232.03 B24232.06
B24232.03EA 106 CHF
B24232.03 B24232.06
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd ≥97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 656-42-8 Molecular Formula: C8H4F2O3 Formula Weight: 186.11 Refractive Index: 1.4990 Boiling Point: 103-105°/20mm MDL No.: MFCD00792420
Formel: C₈H₄F₂O₃
MW: 186,11 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.399
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792420
CAS-Nummer: 656-42-8