Tetramethylmethylenbisphosphonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13441.06 A13441.14 A13441.22
A13441.06EA 212 CHF
A13441.06 A13441.14 A13441.22
Tetramethylmethylenbisphosphonat ≥98%
Tetramethylmethylenbisphosphonat
Purity: 98+% CAS No.: 16001-93-7 Molecular Formula: C5H14O6P2 Formula Weight: 232.11 Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 152-154°/2.5mm MDL No.: MFCD00014884
Formel: C₅H₁₄O₆P₂
Siedepunkt: 152…154 °C (2.5 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014884
CAS-Nummer: 16001-93-7