Tetraisopropylmethylenbisphosphonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13484.09
A13484.18
A13484.09EA
122
CHF
A13484.09
A13484.18
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat ≥98%
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat
Purity: 98%
CAS No.: 1660-95-3
Molecular Formula: C13H30O6P2
Formula Weight: 344.33
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 122-124°/1.5mm
Beilstein Reference: 1080180
MDL No.: MFCD00015021
Formel:
C₁₃H₃₀O₆P₂ Siedepunkt: 122…124 °C (1.5 mmHg) Dichte: 1.080 Flash-Pt: 160 °C (320 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015021 CAS-Nummer: 1660-95-3 EINECS: 216-765-0 UN: 3278 ADR: 6.1,III |