Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H51874.MD H51874.03
H51874.MDEA 260 CHF
H51874.MD H51874.03
Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat 95%
Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat
Purity: 95% CAS No.: 4402-24-8 Molecular Formula: C7H18NO3P Formula Weight: 195.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formel: C₇H₁₈NO₃P
Dichte: 1.053
MDL Number: MFCD11110596
CAS-Nummer: 4402-24-8
EINECS: 224-535-6
ADR: 8,III