Ethyl-4-piperidincarboxylat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
118640250 118641000
ACRO118640250EA 48.2 CHF
ACRO118640250 ACRO118641000
Ethyl-4-piperidincarboxylat 98+%
Ethyl-4-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
Siedepunkt: 95…98 °C (7 mmHg)
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006003
CAS-Nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %