5-Brom-1,3-benzodioxol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 85.3 CHF
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Brom-1,3-benzodioxol 97%
5-Brom-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.66 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005821
CAS-Nummer: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %