Neodymtrinitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Neodymium(III) nitrate hydrate
11245.06
11245.14
11245.06EA
84.1
CHF
11245.06
11245.14
Neodymtrinitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodymtrinitrat Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 13746-96-8
Molecular Formula: Nd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 330.25(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149798
Formel:
N₃NdO₉·H₂O Melting Pt: ∼ 40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149798 CAS-Nummer: 13746-96-8 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,6450 |