1-Naphthoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14460.09
A14460.18
A14460.30
A14460.09EA
67.3
CHF
A14460.09
A14460.18
A14460.30
1-Naphthoylchlorid ≥98%
1-Naphthoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 879-18-5
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₇ClO Siedepunkt: 118 °C (0.1 mmHg) Melting Pt: 16…19 °C Dichte: 1.265 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004002 CAS-Nummer: 879-18-5 EINECS: 212-903-9 UN: 3265 ADR: 8,II |