D(+)-α-Acetobromglucose ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Stabilization: Stabilisiert mit Calciumcarbonat
L04151.09 L04151.18 AB171471.0050
L04151.09EA 138 CHF
L04151.09 L04151.18 ABCRAB171471.0050
D(+)-α-Acetobromglucose ≥97% stabilisiert
D(+)-α-Acetobromglucose
Stabilized with 2% calcium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 572-09-8 Molecular Formula: C14H19BrO9 Formula Weight: 411.22 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 84-89° Beilstein Reference: 96669 Merck Reference: 14,60 Optical Rotation: +198° (c=3 in chloroform) MDL No.: MFCD00063254
Formel: C₁₄H₁₉BrO₉
Melting Pt: 84…89 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063254
CAS-Nummer: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Merck Index: 14,60