trans-11-Methyl-2-dodecensäure
Lieferant: Cayman Chemical
10008321-1
10008321-10
10008321-5
CAYM10008321-1EA
61
CHF
CAYM10008321-1
CAYM10008321-10
CAYM10008321-5
trans-11-Methyl-2-dodecensäure
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Formel:
C₁₃H₂₄O₂ |
CAS-Nummer:
677354-24-4 |