(R)-(-)-Nipecotinsäure ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
H57434.03
H57434.06
H57434.14
H57434.03EA
85.1
CHF
H57434.03
H57434.06
H57434.14
(R)-(-)-Nipecotinsäure ≥96%
(R)-(-)-Nipecotinsäure
Purity: 96+%
CAS No.: 25137-00-2
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 250-255°
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
Formel:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129,16 g/mol Melting Pt: 250…255 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01630787 CAS-Nummer: 25137-00-2 |