(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
342430050 342430250
ACRO342430050EA 50.9 CHF
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybuttersäure
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Melting Pt: 200…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00674110
CAS-Nummer: 40371-51-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %