2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
L12310.03
L12310.06
L12310.03EA
143
CHF
L12310.03
L12310.06
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97%
CAS No.: 402-14-2
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 2732344
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042447
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Melting Pt: 98…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042447 CAS-Nummer: 402-14-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |