Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
A0157-25G
A0157-1G
A0157-5G
TCIAA0157-25GEA
363
CHF
TCIAA0157-25G
TCIAA0157-1G
TCIAA0157-5G
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Hydrat ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00080339 CAS-Nummer: 34369-07-8 EINECS: 213-579-1 Merck Index: 14,00155 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
abs-ratio (a/b) | 0.78 to 0.82 (E250/E260) |
abs-ratio (2a/2b) | 0.13 to 0.17 (E280/E260) |