Natriumdihydrogenphosphat
Lieferant: G Bioscienes
Synonyms: Natriumphosphat monobasisch
RC-098EA 257 CHF
RC-098
Natriumdihydrogenphosphat
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Melting Pt: ∼650 °C
Dichte: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806