1,4-Dioxan ≥99,8% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 1,4-DiethylendioxidGlycolethyletherp-Dioxan1,4-Dioxacyclohexan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84715.290EA 298 CHF
84715.290
1,4-Dioxan ≥99,8% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
1,4-Dioxan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11,8 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99,8%
Säuregehalt Max. 0,0005 meq/g
Rückstand bei Verdampfung Max. 0,0005%
Wasser Max. 0,02%
Transmission (270 nm) Min. 70%
Transmission (280 nm) Min. 85%
Transmission (290 nm) Min. 95%
Transmission (300 nm) Min. 97%
Transmission (310 nm) Min. 98%