4-Chlorchinolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H56721.03
H56721.06
H56721.03EA
181
CHF
H56721.03
H56721.06
4-Chlorchinolin ≥99%
4-Chloroquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 611-35-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.60
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 260-261°
Beilstein Reference: 114721
MDL No.: MFCD00006773
Formel:
C₉H₆ClN Siedepunkt: 260…261 °C Melting Pt: 28…31 °C Dichte: 1.25 Flash-Pt: 113 °C (235 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006773 CAS-Nummer: 611-35-8 EINECS: 210-267-7 |