Toluol ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84708.290EA 122 CHF
84708.290
Toluol ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Toluol
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) min. 99.9%
Acidity max. 0.0001 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue max. 0.0002%
Water max. 0.01%
Color max. 10 Hz
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1.0 ppb
Transmission at 285 nm min. 15%
Transmission at 290 nm min. 60%
Transmission at 300 nm min. 80%
Transmission at 310 nm min. 90%
Transmission at 335 nm min. 96%
Transmission from 350 nm min. 98%
Absorbance at 285 nm max. 0.82
Absorbance at 290 nm max. 0.22
Absorbance at 300 nm max. 0.10
Absorbance at 310 nm max. 0.05
Absorbance at 335 nm max. 0.02
Absorbance from 350 nm max. 0.01