Vanillin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehydVanillinumVanillaldehydFEMA 3107
77634-5GEA 64.1 CHF
77634-5G
Vanillin, Supelco®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/26837046.jpg