n-Heptan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: n-Dipropylmethan
8270.9200STEA 4420 CHF
8270.9200ST
n-Heptan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 95 %
Boiling Point 98 - 99 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %