Dichlormethan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Methylene chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00668.1000 1.00668.2500
1.00668.1000EA 105 CHF
1.00668.1000 1.00668.2500
Dichlormethan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Siedepunkt: 39,8
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 5.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis